Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (229A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229A-18)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1000
제어
medullary carcinoma of thyroid
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
일반 설명
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibodies has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities.
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)