Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SP32, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (120R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (120R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (120R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (120R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (120R-18)
제조업체/상표
Cell Marque™
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
동형
IgG1
제어
tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
membranous
일반 설명
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)