Key Documents
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
생물학적 소스
bacterial (Nitrospira spp.)
Quality Level
특이 활성도
≥10.0 U/g
저장 온도
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
단위 정의
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1