주요 문서
63132
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
동의어(들):
Trimagnesium phosphate octahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg3(PO4)2 · 8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
406.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
≥97.0% (KT)
양식:
powder
grade
purum p.a.
분석
≥97.0% (KT)
양식
powder
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The System MgO-P2O5-H2O at 25? C.
Brown PW, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 76(6), 1558-1562 (1993)