주요 문서
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
동의어(들):
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩83,636
₩83,636
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩83,636
About This Item
Linear Formula:
Mg3(PO4)2·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
262.86 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식:
powder
₩83,636
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
density
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChI key
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)