추천 제품
Grade
ACS reagent
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.0001 hPa ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99%
양식
powder or crystals
autoignition temp.
914 °F
불순물
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
9
mp
271 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable