추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99%
양식
crystalline
불순물
≤0.003% oxidizing substances (as NO3)
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% insoluble in water
≤5 ppm heavy metals (by ICP)
pH
4.5-8.0 (25 °C, 5%)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable