추천 제품
vapor pressure
20 mmHg ( 25 °C)
양식
liquid
구성
acetic acid, 40-45%
반응 적합성
reagent type: oxidant
농도
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
불순물
<6.0% hydrogen peroxide
refractive index
n20/D 1.3876
pH
<1
density
1.13 g/mL at 25 °C
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
InChI key
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Easily synthesized
- Environmentally benign reagent
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
132.8 °F
Flash Point (°C)
56 °C