추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 210.9 °C)
분석
≥99%
양식
powder or crystals
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤0.005% insolubles
무기 잔류물
≤0.05%
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
음이온 미량물
Cl- and Br-: ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
InChI key
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The high yield and regioselective conversion of an unactivated aziridine to an oxazolidinone using carbon dioxide with ammonium iodide as the catalyst
애플리케이션
Chemoselective Bromination of Active Methylene and Methyne Compounds by Potassium Bromide, Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)