주요 문서
Z803103
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩8,822,380
₩8,822,380
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩8,822,380
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
₩8,822,380
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Specac Ltd
기술
IR spectroscopy: suitable
일반 설명
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press may be used for the fabrication of free-standing bio-composites by employing two bio-polyesters with different elastic moduli and reinforced with different graphene nanoplatelets.[1] It may also be used to compress iron oxide granules to iron oxide discs to calculate the contact angle for the adsorption of heavy metals from wastewater using granulated iron oxide.[2]
특징 및 장점
  • Polycarbonate safety guards
  • Adjustable upper bolster
  • Adjustable pressure control valve
  • Vacuum ports
  • Pressure release valve
법적 정보
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effect of graphene nano-platelet morphology on the elastic modulus of soft and hard biopolymers.
Cataldi P, et al.
Carbon, 109, 331-339 (2016)
Design, production and characterisation ofgranular adsorbent material for arsenic removalfrom contaminated wastewater.
Mangwadi C, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 110, 70-81 (2016)