주요 문서
Z803073
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩836,360
₩836,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩836,360
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
₩836,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
material
Suprasil® quartz
설명
4 polished windows
제조업체/상표
Hellma 117.200F-QS
Hellma
파라미터
200-2,500 nm spectral range
기술
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
3,500 μL
경로길이
10x10 mm
검출 방법
fluorometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with solid top screw cap
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)