주요 문서
Z802549
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
동의어(들):
Ultra Micro Fluorescence Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,010,331
₩1,010,331
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,010,331
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
₩1,010,331
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
material
Suprasil® quartz
설명
3 windows
제조업체/상표
Hellma 105.250-QS
Hellma
파라미터
200-2500 nm spectral range
기술
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
개구 중심 높이
15 mm
챔버 용적
100 μL
경로길이
10x2 mm
검출 방법
fluorometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)