주요 문서
Z548758
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩547,390
₩547,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩547,390
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩547,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
높이
305 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)