주요 문서
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩230,811
₩230,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩230,811
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩230,811
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
용량
50 mL
관련 카테고리
일반 설명
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)