주요 문서
Z531413
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩918,169
₩918,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩918,169
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩918,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
재고 정보
not available in EU
전체 높이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)