주요 문서
Z517046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), three sections
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩206,857
₩206,857
재고 있음세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩206,857
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩206,857
재고 있음세부사항
조인트
Joints: ST/NS24/40 (2)
I.D. × O.D.
11 mm × 15 mm
유효 길이
260 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)