Y0001662
Valaciclovir impurity P
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2,2′-[Methylenebis[imino(6-oxo-1,6,dihydro-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy]]diethyl di(L-valinate)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
valacyclovir
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)NCNc3nc4[n](cnc4c(n3)O)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C27H40N12O8/c1-14(2)16(28)24(42)46-7-5-44-12-38-10-32-18-20(38)34-26(36-22(18)40)30-9-31-27-35-21-19(23(41)37-27)33-11-39(21)13-45-6-8-47-25(43)17(29)15(3)4/h10-11,14-17H,5-9,12-13,28-29H2,1-4H3,(H2,30,34,36,40)(H2,31,35,37,41)/t16-,17-/m0/s1
InChI key
WLNNOXICHLWLAK-IRXDYDNUSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터