추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
valacyclovir
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COCCOC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m0/s1
InChI key
FGLBYLSLCQBNHV-NSHDSACASA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터