SML0191
Valganciclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, monohydrochloride hydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
주관자
Roche
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.