Y0001533
Praziquantel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Praziquantel, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
praziquantel
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
InChI key
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터