PHR1812
Tranexamic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. T1810000
traceable to USP 1672745
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
tranexamic acid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChI key
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
유전자 정보
human ... PLG(5340)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객