The solubility of this product is not determined. However, the research-grade product M2574 is soluble in DMSO at ≥20 mg/mL. Other sources state the product can be solubilized in approximately 4 mg/mL of Ethanol or 87 mg/mL of Water.
Y0001252
Meropenem trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(dimethylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid trihydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
meropenem
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객