주요 문서
Y0001065
Betamethasone valerate impurity mixture
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
18 μG
₩212,541
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
18 μG
₩212,541
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Betamethasone valerate impurity mixture EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)