추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChI key
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Kidney,Endocrine system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서