주요 문서
Y0000894
Nilutamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩186,963
₩186,963
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩186,963
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.12
Beilstein:
2650702
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩186,963
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
nilutamide
제조업체/상표
EDQM
mp
125-129 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI key
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Nilutamide impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)