Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifuroxazide
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
InChI key
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터