추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
indinavir
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N4([C@@H](CN(CC4)Cc5cnccc5)C(=O)NC(C)(C)C)C[C@@H](O)C[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](Cc2c1cccc2)O.O
InChI
1S/C36H47N5O4.H2O/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);1H2/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1
InChI key
XTYSXGHMTNTKFH-BDEHJDMKSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터