Y0000553
Doxazosin mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Doxazosin mesylate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[4-(1,4-benzodioxan-2-yl)carpiperazin-1-yl)]-6,7-dimethoxyquinazoline mesylate, Doxazosin methanesulfonate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxazosin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터