Y0000551
Doxazosin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxazosin
제조업체/상표
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터