추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dibrompropamidine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCO.Brc1c(ccc(c1)\C(=N\[H])\N)OCCCOc2c(cc(cc2)\C(=N\[H])\N)Br
InChI
1S/C17H18Br2N4O2.C2H6O4S/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;3-1-2-7(4,5)6/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
BZACJASHKPPTKX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터