Y0000439
Didanosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
didanosine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터