주요 문서
W421350
Sigma-Aldrich
Farnesyl acetate
≥95%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W421350-SAMPLE-K
₩64,859
100 G
₩289,580
1 KG
₩694,971
₩64,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
W421350-SAMPLE-K
₩64,859
100 G
₩289,580
1 KG
₩694,971
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.40
FEMA Number:
4213
Beilstein:
1784823
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.818
NACRES:
NA.21
₩64,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral; rose
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
InChI key
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)