주요 문서
W304412
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
natural, ≥99.7%, FCC, FG
동의어(들):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
FEMA Number:
3044
Beilstein:
1725147
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
8.018
NACRES:
NA.21
W304412 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
Vitis vinifera
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
vapor density
5.18 (vs air)
분석
≥99.7%
autoignition temp.
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)