95320
D-(−)-Tartaric acid
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
동의어(들):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
synthetic
Quality Level
grade
puriss.
분석
≥99.0% (T)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
품질
unnatural form
무기 잔류물
≤0.05%
mp
167-171 °C
172-174 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3