추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
분석
≥98%
autoignition temp.
404 °F
expl. lim.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
refractive index
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup