W0100000
Warfarin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
warfarin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... VKORC1(79001)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터