T3006
Testosterone enanthate
analytical standard
동의어(들):
(17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-enanthate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate, NSC 17591, Testosterone 17β-heptanoate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChI key
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
유전자 정보
human ... AR(367)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)