주요 문서
STS0019
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩62,829
500 ML
₩92,467
₩62,829
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩62,829
500 ML
₩92,467
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NA.28
₩62,829
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
laboratory grade
Quality Level
설명
non-ionic
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
점도
49 cP(25 °C)
전이 온도
pour point -46 °C
cloud point insoluble
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
density
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
환경친화적 대안 카테고리
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
법적 정보
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)