주요 문서
STS0015
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
동의어(들):
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩57,551
500 ML
₩76,024
₩57,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩57,551
500 ML
₩76,024
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NA.28
₩57,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
laboratory grade
Quality Level
설명
non-ionic
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
점도
25.143 cSt(40 °C)
전이 온도
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
density
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
환경친화적 대안 카테고리
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
법적 정보
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)