주요 문서
SK019
Supelco
BOMB/HALOGEN QCS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
certified reference material
Quality Level
형식
multi-component solution
저장 온도
15-25°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석물
설명
    1,1,1-Trichloroethane 1.25 g/100g
    Dimethyl Sulfoxide 1.23 g/100g
    Toluene 45.9 g/100g
    Mineral Oil 49.9 g/100g
    Hexafluorobenzene 0.820 g/100g
    1,6-Dibromohexane 0.760 g/100g
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)