추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1601849
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
87.8 °F
Flash Point (°C)
31 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터