PHR1314
p-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
1,4-Dimethylbenzene
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to NIST 3005
traceable to USP 1601849
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
984 °F
expl. lim.
7 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객