주요 문서
PSRI10
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩242,382
₩242,382
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩242,382
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩242,382
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
품질
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)