주요 문서
PSRI01
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩253,649
₩253,649
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩253,649
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩253,649
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
품질
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)