PHR2496
Oxacillin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1481044
API family
oxacillin
양식
powder
포장
pkg of 50 mg
mp
192-194 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터