PHR2418
Ascorbic Acid Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
D-(−)-Isoascorbic acid, D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1241823
API family
ascorbic acid
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터