PHR1924
Dacarbazine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Dacarbazine, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide, DTIC
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 100
traceable to Ph. Eur. Y0000733
traceable to USP 1162308
API family
dacarbazine
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 250 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
InChI key
FDKXTQMXEQVLRF-ZHACJKMWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터