추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 × 100 mg
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable