PHR1306
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1083100
API family
bha
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole is a synthetic antioxidant, widely used as a food additive to prevent oxidative deterioration of fats and oils.[1]
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객