추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000500
traceable to USP 1000521
API family
acarbose
CofA
current certificate can be downloaded
분석물 화학적 분류
oligosaccharides
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChI key
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
유전자 정보
human ... AMY2A(279) , MGAM(8972)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Acarbose is an oral antidiabetic drug, a glucosidase inhibitor used in the management of non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM).
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객